Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, IOS Objectives for Inverted Microscopes
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, IOS Objectives for Inverted Microscopes
Leverandør:  VWR Collection
Certifikater
VWR®, IOS Objectives for Inverted Microscopes
VWR®, IOS Objectives for Inverted Microscopes
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These objectives are designed to be used with inverted microscopes.
  • High resolution and contrast
  • Ensure field flatness up to F.N. 22, based on infinity-corrected optical system
  • Long Working Distance provides a wider working space between the lens surface and the object
Ideal for the observation of culture specimens, clinical examinations and cell testing.
Product Family Options
IOS LWD W-Plan objectives
Produktinformation
  • Forstørrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 630-2164
    IOS LWD W-Plan objective
    IOS LWD W-Plan objective
    4×/0,13
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.900,00 kr
    1.900,00 kr
    1 * 1 Items
       1.900,00 kr
  • 630-1764
    IOS LWD W-Plan objective
    IOS LWD W-Plan objective
    40×/0,60
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.320,00 kr
    4.320,00 kr
    1 * 1 Items
       4.320,00 kr
  • 630-2168
    IOS LWD W-Plan objective
    IOS LWD W-Plan objective
    60×/0,70
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.710,00 kr
    6.710,00 kr
    1 * 1 Items
       6.710,00 kr
IOS LWD W-Plan PH objectives (phase contrast)
Produktinformation
  • Forstørrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 630-2719
    IOS LWD W-Plan PH objective
    IOS LWD W-Plan PH objective
    4×/0,13
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.700,00 kr
    3.700,00 kr
    1 * 1 Items
       3.700,00 kr
  • 630-2165
    IOS LWD W-Plan PH objective
    IOS LWD W-Plan PH objective
    10×/0,25
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.130,00 kr
    3.130,00 kr
    1 * 1 Items
       3.130,00 kr
  • 630-2166
    IOS LWD W-Plan PH objective
    IOS LWD W-Plan PH objective
    20×/0,40
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.470,00 kr
    4.470,00 kr
    1 * 1 Items
       4.470,00 kr
  • 630-2167
    IOS LWD W-Plan PH objective
    IOS LWD W-Plan PH objective
    40×/0,60
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.570,00 kr
    6.570,00 kr
    1 * 1 Items
       6.570,00 kr