Orders LinkContactUsLinkComponent
HPLC columns, NUCLEOSIL® SB
HPLC columns, NUCLEOSIL® SB
Leverandør:   MACHEREY-NAGEL
HPLC columns, NUCLEOSIL® SB
Leverandør:  MACHEREY-NAGEL
Certifikater
HPLC columns, NUCLEOSIL® SB
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
NUCLEOSIL® SB is a quaternary ammonium modified silica phase (SAX) for HPLC.
  • Robust spherical silica gel
  • Anionic phase for ion exchange chromatography
  • Separation mechanism based on strong ion exchange interactions
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
Capacity: ~1 meq/g
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • MANA720989.46
  • MANA720183.46
  • MANA720996.46
  • MANA720029.46
  • MANA721025.30
  • Kulstofbelastning:
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • pH-område:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • USP code:
  • L14
  • L14
  • L14
  • L14
  • L14
Specifikationer
Product Family Options
Analytical columns
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Analytisk
    SB (SAX)
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.980,00 kr
    3.980,00 kr
    1 * 1 Items
       3.980,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA720989.46
    Kulstofbelastning
    10%
    pH-område
    2 - 8
    USP code
    L14
  • Analytisk
    SB (SAX)
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.980,00 kr
    3.980,00 kr
    1 * 1 Items
       3.980,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA720183.46
    Kulstofbelastning
    10%
    pH-område
    2 - 8
    USP code
    L14
  • Analytisk
    SB (SAX)
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.840,00 kr
    4.840,00 kr
    1 * 1 Items
       4.840,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA720996.46
    Kulstofbelastning
    10%
    pH-område
    2 - 8
    USP code
    L14
  • Analytisk
    SB (SAX)
    100 Å
    10 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.840,00 kr
    4.840,00 kr
    1 * 1 Items
       4.840,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA720029.46
    Kulstofbelastning
    10%
    pH-område
    2 - 8
    USP code
    L14
Guard column
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Forkolonne
    SB (SAX)
    100 Å
    5 µm
    3,00 mm
    4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 1.570,00 kr
    1.570,00 kr
    1 * 3 Items
       1.570,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA721025.30
    Kulstofbelastning
    10%
    pH-område
    2 - 8
    USP code
    L14