Orders LinkContactUsLinkComponent
ASTM® Precision Thermometers
ASTM® Precision Thermometers
Leverandør:   Amarell
ASTM® Precision Thermometers
Leverandør:  Amarell
Certifikater
ASTM® Precision Thermometers
84 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
  • Solid stem thermometer
  • White backed
Certifications: Compliant with ASTM.
Documents
Product Family Options
With Work Certificate
Produktinformation
  • Område
    Inddeling
    Længde
    Påfyldning
    Neds.- dybde
    Ø
    Til NS
    Tilgængelighed
    Price
  • AMARA300010-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 1 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 1 C
    −20...+150 °C
    1,0 °C
    322 mm
    Blue special liquid
    76 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.240,00 kr
    2.240,00 kr
    1 * 1 Items
       2.240,00 kr
  • AMARA301530-TOL/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 114 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 114 C
    −80,0...+20,0 °C
    0,5 °C
    300 mm
    Toluene
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.770,00 kr
    1.770,00 kr
    1 * 1 Items
       1.770,00 kr
  • AMARA300010-FL/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 1 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 1 C
    −20...+150 °C
    1,0 °C
    322 mm
    Red special liquid
    76 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.830,00 kr
    1.830,00 kr
    1 * 1 Items
       1.830,00 kr
  • AMARA300030-GA/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 2 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 2 C
    −5...+300 °C
    1,0 °C
    390 mm
    Gallium
    76 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.890,00 kr
    2.890,00 kr
    1 * 1 Items
       2.890,00 kr
  • AMARA300050-GA/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 3 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 3 C
    −5...+400 °C
    1,0 °C
    415 mm
    Gallium
    76 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.280,00 kr
    3.280,00 kr
    1 * 1 Items
       3.280,00 kr
  • AMARA300070-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 5 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 5 C
    −38...+50 °C
    1,0 °C
    230 mm
    Blue special liquid
    108 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.100,00 kr
    2.100,00 kr
    1 * 1 Items
       2.100,00 kr
  • AMARA300070-FL/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 5 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 5 C
    −38...+50 °C
    1,0 °C
    230 mm
    Red special liquid
    108 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.690,00 kr
    1.690,00 kr
    1 * 1 Items
       1.690,00 kr
  • AMARA300090-TOL/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 6 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 6 C
    −80...+20 °C
    1,0 °C
    230 mm
    Toluene
    76 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.900,00 kr
    1.900,00 kr
    1 * 1 Items
       1.900,00 kr
  • AMARA300110-GA/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 7 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 7 C
    −2...+300 °C
    1,0 °C
    385 mm
    Gallium
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.040,00 kr
    3.040,00 kr
    1 * 1 Items
       3.040,00 kr
  • AMARA300130-GA/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 8 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 8 C
    −2...+400 °C
    1,0 °C
    385 mm
    Gallium
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.960,00 kr
    2.960,00 kr
    1 * 1 Items
       2.960,00 kr
  • AMARA300150-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 9 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 9 C
    −5...+110 °C
    0,5 °C
    290 mm
    Blue special liquid
    57 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.200,00 kr
    2.200,00 kr
    1 * 1 Items
       2.200,00 kr
  • AMARA300150-FL/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 9 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 9 C
    −5...+110 °C
    0,5 °C
    290 mm
    Red special liquid
    57 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.800,00 kr
    1.800,00 kr
    1 * 1 Items
       1.800,00 kr
  • AMARA300170-GA/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 10 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 10 C
    +90...+370 °C
    2,0 °C
    290 mm
    Gallium
    57 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.230,00 kr
    3.230,00 kr
    1 * 1 Items
       3.230,00 kr
  • AMARA300190-GA/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 10 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 10 C
    −6...+400 °C
    2,0 °C
    310 mm
    Gallium
    25 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.430,00 kr
    3.430,00 kr
    1 * 1 Items
       3.430,00 kr
  • AMARA300210-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 12 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 12 C
    −20...+102 °C
    0,2 °C
    420 mm
    Blue special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.630,00 kr
    3.630,00 kr
    1 * 1 Items
       3.630,00 kr
  • AMARA300210-FL/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 12 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 12 C
    −20...+102 °C
    0,2 °C
    420 mm
    Red special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.950,00 kr
    2.950,00 kr
    1 * 1 Items
       2.950,00 kr
  • AMARA300260-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 15 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 15 C
    −2...+80 °C
    0,2 °C
    395 mm
    Blue special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.270,00 kr
    2.270,00 kr
    1 * 1 Items
       2.270,00 kr
  • AMARA300260-FL/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 15 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 15 C
    −2...+80 °C
    0,2 °C
    395 mm
    Red special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.760,00 kr
    1.760,00 kr
    1 * 1 Items
       1.760,00 kr
  • AMARA300280-FL/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 16 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 16 C
    +30...+200 °C
    0,5 °C
    395 mm
    Red special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.040,00 kr
    2.040,00 kr
    1 * 1 Items
       2.040,00 kr
  • AMARA300300-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 17 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 17 C
    +94...+108 °F
    0,2 °F
    275 mm
    Blue special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.970,00 kr
    1.970,00 kr
    1 * 1 Items
       1.970,00 kr
  • AMARA300320-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 18 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 18 C
    +34...+42 °C
    0,1 °C
    275 mm
    Blue special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.020,00 kr
    2.020,00 kr
    1 * 1 Items
       2.020,00 kr
  • AMARA300340-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 19 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 19 C
    +49...+57 °C
    0,1 °C
    275 mm
    Blue special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.020,00 kr
    2.020,00 kr
    1 * 1 Items
       2.020,00 kr
  • AMARA300400-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 21 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 21 C
    +95...+103 °C
    0,1 °C
    275 mm
    Blue special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.290,00 kr
    2.290,00 kr
    1 * 1 Items
       2.290,00 kr
  • AMARA300420-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 23 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 23 C
    +18...+28 °C
    0,2 °C
    212 mm
    Blue special liquid
    90 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.010,00 kr
    2.010,00 kr
    1 * 1 Items
       2.010,00 kr
  • AMARA300430-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 23 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 23 C
    +39...+54 °C
    0,2 °C
    237 mm
    Blue special liquid
    90 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.050,00 kr
    2.050,00 kr
    1 * 1 Items
       2.050,00 kr
  • AMARA300440-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 25 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 25 C
    +95...+105 °C
    0,2 °C
    212 mm
    Blue special liquid
    90 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.310,00 kr
    2.310,00 kr
    1 * 1 Items
       2.310,00 kr
  • AMARA300468-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 28 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 28 C
    +37...+39 °C
    0,05 °C
    305 mm
    Blue special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.750,00 kr
    2.750,00 kr
    1 * 1 Items
       2.750,00 kr
  • AMARA300500-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 33 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 33 C
    −38...+42 °C
    0,2 °C
    420 mm
    Blue special liquid
    50 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.000,00 kr
    3.000,00 kr
    1 * 1 Items
       3.000,00 kr
  • AMARA300520-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 34 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 34 C
    +25...+105 °C
    0,2 °C
    420 mm
    Blue special liquid
    50 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.590,00 kr
    2.590,00 kr
    1 * 1 Items
       2.590,00 kr
  • AMARA300540-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 35 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 35 C
    +90...+170 °C
    0,2 °C
    420 mm
    Blue special liquid
    50 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.900,00 kr
    2.900,00 kr
    1 * 1 Items
       2.900,00 kr
  • AMARA300560-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 36 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 36 C
    +2...+68 °C
    0,2 °C
    405 mm
    Blue special liquid
    45 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.300,00 kr
    2.300,00 kr
    1 * 1 Items
       2.300,00 kr
  • AMARA300570-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 37 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 37 C
    −2...+52 °C
    0,2 °C
    395 mm
    Blue special liquid
    100 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.150,00 kr
    2.150,00 kr
    1 * 1 Items
       2.150,00 kr
  • AMARA300580-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 38 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 38 C
    +24...+78 °C
    0,2 °C
    395 mm
    Blue special liquid
    100 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.230,00 kr
    2.230,00 kr
    1 * 1 Items
       2.230,00 kr
  • AMARA300590-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 39 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 39 C
    +48...+102 °C
    0,2 °C
    395 mm
    Blue special liquid
    100 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.370,00 kr
    2.370,00 kr
    1 * 1 Items
       2.370,00 kr
  • AMARA300600-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 40 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 40 C
    +72...+126 °C
    0,2 °C
    395 mm
    Blue special liquid
    100 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.610,00 kr
    2.610,00 kr
    1 * 1 Items
       2.610,00 kr
  • AMARA300610-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 41 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 41 C
    +98...+152 °C
    0,2 °C
    395 mm
    Blue special liquid
    100 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.620,00 kr
    2.620,00 kr
    1 * 1 Items
       2.620,00 kr
  • AMARA300620-GA/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 42 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 42 C
    +95...+255 °C
    0,5 °C
    395 mm
    Gallium
    100 mm
    7,0 - 7,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • AMARA300634-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 44 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 44 C
    +18,6...+21,4 °C
    0,05 °C
    305 mm
    Blue special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.720,00 kr
    2.720,00 kr
    1 * 1 Items
       2.720,00 kr
  • AMARA300644-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 45 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 45 C
    +23,6…+26,4 °C
    0,05 °C
    305 mm
    Blue special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.620,00 kr
    2.620,00 kr
    1 * 1 Items
       2.620,00 kr
  • AMARA300654-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 46 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 46 C
    +48,6...+51,4 °C
    0,05 °C
    305 mm
    Blue special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.830,00 kr
    2.830,00 kr
    1 * 1 Items
       2.830,00 kr
  • AMARA300664-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 47 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 47 C
    +58,6...+61,4 °C
    0,05 °C
    305 mm
    Blue special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.910,00 kr
    2.910,00 kr
    1 * 1 Items
       2.910,00 kr
  • AMARA300730-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 54 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 54 C
    +20...+100 °C
    0,2 °C
    310 mm
    Blue special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.260,00 kr
    2.260,00 kr
    1 * 1 Items
       2.260,00 kr
  • AMARA300770-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 57 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 57 C
    −20...+50 °C
    0,5 °C
    287 mm
    Blue special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.170,00 kr
    2.170,00 kr
    1 * 1 Items
       2.170,00 kr
  • AMARA300770-FL/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 57 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 57 C
    −20...+50 °C
    0,5 °C
    287 mm
    Red special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.790,00 kr
    1.790,00 kr
    1 * 1 Items
       1.790,00 kr
  • AMARA300820-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 61 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 61 C
    +32...+127 °C
    0,2 °C
    380 mm
    Blue special liquid
    79 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.730,00 kr
    2.730,00 kr
    1 * 1 Items
       2.730,00 kr
  • AMARA300840-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 62 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 62 C
    −32...+2 °C
    0,1 °C
    379 mm
    Blue special liquid
    Total
    7,0 - 7,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.930,00 kr
    2.930,00 kr
    1 * 1 Items
       2.930,00 kr
  • AMARA300860-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 63 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 63 C
    −8...+32 °C
    0,1 °C
    379 mm
    Blue special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.420,00 kr
    2.420,00 kr
    1 * 1 Items
       2.420,00 kr
  • AMARA300880-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 64 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 64 C
    +25...+55 °C
    0,1 °C
    379 mm
    Blue special liquid
    Total
    7,0 - 7,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.070,00 kr
    3.070,00 kr
    1 * 1 Items
       3.070,00 kr
  • AMARA300900-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 65 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 65 C
    +50...+80 °C
    0,1 °C
    379 mm
    Blue special liquid
    Total
    7,0 - 7,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.120,00 kr
    3.120,00 kr
    1 * 1 Items
       3.120,00 kr
  • AMARA300920-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 66 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 66 C
    +75...+105 °C
    0,1 °C
    379 mm
    Blue special liquid
    Total
    7,0 - 7,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.400,00 kr
    3.400,00 kr
    1 * 1 Items
       3.400,00 kr
  • AMARA300940-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 67 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 67 C
    +95...+155 °C
    0,2 °C
    379 mm
    Blue special liquid
    Total
    7,0 - 7,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.260,00 kr
    3.260,00 kr
    1 * 1 Items
       3.260,00 kr
  • AMARA300960-GA/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 68 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 68 C
    +145...+205 °C
    0,2 °C
    379 mm
    Gallium
    Total
    7,0 - 7,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.720,00 kr
    4.720,00 kr
    1 * 1 Items
       4.720,00 kr
  • AMARA300980-GA/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 69 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 69 C
    +195...+305 °C
    0,5 °C
    379 mm
    Gallium
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.020,00 kr
    5.020,00 kr
    1 * 1 Items
       5.020,00 kr
  • AMARA301000-GA/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 70 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 70 C
    +295...+405 °C
    0,5 °C
    379 mm
    Gallium
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.560,00 kr
    5.560,00 kr
    1 * 1 Items
       5.560,00 kr
  • AMARA301034-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 73 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 73 C
    −41,4...−38,6 °C
    0,05 °C
    305 mm
    Blue special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.910,00 kr
    2.910,00 kr
    1 * 1 Items
       2.910,00 kr
  • AMARA301140-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 82 F
    ASTM precision thermometer, ASTM 82 F
    0...+220 °F
    2,0 °F
    162 mm
    Blue special liquid
    30 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.800,00 kr
    1.800,00 kr
    1 * 1 Items
       1.800,00 kr
  • AMARA301140-FL/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 82 F
    ASTM precision thermometer, ASTM 82 F
    0...+220 °F
    2,0 °F
    162 mm
    Red special liquid
    30 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.500,00 kr
    1.500,00 kr
    1 * 1 Items
       1.500,00 kr
  • AMARA301160-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 83 F
    ASTM precision thermometer, ASTM 83 F
    +60...+160 °F
    1,0 °F
    171 mm
    Blue special liquid
    40 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.720,00 kr
    1.720,00 kr
    1 * 1 Items
       1.720,00 kr
  • AMARA301160-FL/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 83 F
    ASTM precision thermometer, ASTM 83 F
    +60...+160 °F
    1,0 °F
    171 mm
    Red special liquid
    40 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.440,00 kr
    1.440,00 kr
    1 * 1 Items
       1.440,00 kr
  • AMARA301250-FL/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 88 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 88 C
    +10...+200 °C
    1,0 °C
    287 mm
    Red special liquid
    57 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.270,00 kr
    2.270,00 kr
    1 * 1 Items
       2.270,00 kr
  • AMARA301250-GA/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 88 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 88 C
    +10...+200 °C
    1,0 °C
    287 mm
    Gallium
    57 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.770,00 kr
    2.770,00 kr
    1 * 1 Items
       2.770,00 kr
  • AMARA301270-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 89 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 89 C
    −20...+10 °C
    0,1 °C
    370 mm
    Blue special liquid
    76 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.950,00 kr
    2.950,00 kr
    1 * 1 Items
       2.950,00 kr
  • AMARA301280-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 90 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 90 C
    0...+30 °C
    0,1 °C
    370 mm
    Blue special liquid
    76 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.470,00 kr
    2.470,00 kr
    1 * 1 Items
       2.470,00 kr
  • AMARA301280-FL/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 90 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 90 C
    0...+30 °C
    0,1 °C
    370 mm
    Red special liquid
    76 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.960,00 kr
    1.960,00 kr
    1 * 1 Items
       1.960,00 kr
  • AMARA301290-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 91 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 91 C
    +20...+30 °C
    0,1 °C
    370 mm
    Blue special liquid
    76 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.540,00 kr
    2.540,00 kr
    1 * 1 Items
       2.540,00 kr
  • AMARA301368-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 99 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 99 C
    −50...+5 °C
    0,2 °C
    302 mm
    Blue special liquid
    35 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.880,00 kr
    2.880,00 kr
    1 * 1 Items
       2.880,00 kr
  • AMARA301370-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 99 F
    ASTM precision thermometer, ASTM 99 F
    −58...+41 °C
    0,5 °F
    302 mm
    Blue special liquid
    35 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.880,00 kr
    2.880,00 kr
    1 * 1 Items
       2.880,00 kr
  • AMARA301400-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 102 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 102 C
    +123,0...+127,0 °C
    0,2 °C
    395 mm
    Blue special liquid
    100 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.640,00 kr
    2.640,00 kr
    1 * 1 Items
       2.640,00 kr
  • AMARA301410-GA/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 103 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 103 C
    +148,0...+202,0 °C
    0,2 °C
    395 mm
    Gallium
    100 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.370,00 kr
    3.370,00 kr
    1 * 1 Items
       3.370,00 kr
  • AMARA301420-GA/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 104 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 104 C
    +173,0...+227,0 °C
    0,2 °C
    395 mm
    Gallium
    100 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.590,00 kr
    3.590,00 kr
    1 * 1 Items
       3.590,00 kr
  • AMARA301430-GA/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 105 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 105 C
    +198,0...+252,0 °C
    0,2 °C
    395 mm
    Gallium
    100 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.680,00 kr
    3.680,00 kr
    1 * 1 Items
       3.680,00 kr
  • AMARA301440-GA/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 106 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 106 C
    +223,0...+277,0 °C
    0,2 °C
    395 mm
    Gallium
    100 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.760,00 kr
    3.760,00 kr
    1 * 1 Items
       3.760,00 kr
  • AMARA301450-GA/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 107 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 107 C
    +248,0...+302,0 °C
    0,2 °C
    395 mm
    Gallium
    100 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.850,00 kr
    3.850,00 kr
    1 * 1 Items
       3.850,00 kr
  • AMARA301500-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 112 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 112 C
    +4,0...+6,0 °C
    0,2 °C
    215 mm
    Blue special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.380,00 kr
    4.380,00 kr
    1 * 1 Items
       4.380,00 kr
  • AMARA301610-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 120 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 120 C
    +38,6 ...+41,4 °C
    0,05 °C
    305 mm
    Blue special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.830,00 kr
    2.830,00 kr
    1 * 1 Items
       2.830,00 kr
  • AMARA301630-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 121 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 121 C
    +98,6...+101,4 °C
    0,05 °C
    305 mm
    Blue special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.360,00 kr
    4.360,00 kr
    1 * 1 Items
       4.360,00 kr
  • AMARA301650-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 122 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 122 C
    −45,0...−35,0 °C
    0,1 °C
    300 mm
    Blue special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.870,00 kr
    2.870,00 kr
    1 * 1 Items
       2.870,00 kr
  • AMARA301670-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 123 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 123 C
    −35,0...−25,0 °C
    0,1 °C
    300 mm
    Blue special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.730,00 kr
    2.730,00 kr
    1 * 1 Items
       2.730,00 kr
  • AMARA301690-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 124 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 124 C
    −25,0...−15,0 °C
    0,1 °C
    300 mm
    Blue special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.680,00 kr
    2.680,00 kr
    1 * 1 Items
       2.680,00 kr
  • AMARA301710-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 125 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 125 C
    −15,0...−5,0 °C
    0,1 °C
    300 mm
    Blue special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.670,00 kr
    2.670,00 kr
    1 * 1 Items
       2.670,00 kr
  • AMARA301770-CB/WC
    ASTM precision thermometer, ASTM 127 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 127 C
    −21,4...−18,6 °C
    0,05 °C
    305 mm
    Blue special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.560,00 kr
    3.560,00 kr
    1 * 1 Items
       3.560,00 kr
With DKD Calibration Certificate
Produktinformation
  • Område
    Inddeling
    Længde
    Påfyldning
    Neds.- dybde
    Ø
    Til NS
    Tilgængelighed
    Price
  • AMARA300500-CBDKD5
    ASTM precision thermometer, ASTM 33 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 33 C
    −38...+42 °C
    0,2 °C
    420 mm
    Blue special liquid
    50 mm
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • AMARA301670-CBDKD3
    ASTM precision thermometer, ASTM 123 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 123 C
    −35,0...−25,0 °C
    0,1 °C
    300 mm
    Blue special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • AMARA301690-CBDKD3
    ASTM precision thermometer, ASTM 124 C
    ASTM precision thermometer, ASTM 124 C
    −25,0...−15,0 °C
    0,1 °C
    300 mm
    Blue special liquid
    Total
    6,0 - 7,0 mm