Orders LinkContactUsLinkComponent
Thermal transfer printer labels, type B-423
Leverandør:   Brady
Thermal transfer printer labels, type B-423
Leverandør:  Brady
Certifikater
Thermal transfer printer labels, type B-423
Thermal transfer printer labels, type B-423
27 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Polyester labels for thermal transfer printers.
  • Die-cut labels are supplied on a roll
  • Contains some adhesive backed wire marking materials, and also labels that are pre-printed with headers or templates
  • Supplied with the ribbon separate, not in the same enclosure as the tape/sleeves
This material is UL, CSA, and AGA approved with the respective ribbon. See the recommended ribbon series for the appropriate ribbon to use.
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Materiale
    Klæbestof
    Printing method
    Farve
    Printer
    Dimensioner
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • BRDY030124
    Printer labels
    Printer labels
    B-423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    i7100
    12×11 mm
    10000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - kr1,030.00
    kr1,030.00
    1 * 1 ROL
       kr1,030.00
  • BRDY030105
    Printer labels
    Printer labels
    B-423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    i5100
    19×6 mm
    10000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - kr772.00
    kr772.00
    1 * 1 ROL
       kr772.00
  • BRDY030221
    Printer labels
    Printer labels
    B-423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    360X-Plus II
    25×4 mm
    10000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - kr1,240.00
    kr1,240.00
    1 * 1 ROL
       kr1,240.00
  • BRDY030235
    Printer labels
    Printer labels
    B-423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    i5100
    25×6 mm
    10000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - kr1,050.00
    kr1,050.00
    1 * 1 ROL
       kr1,050.00
  • BRDY030237
    Printer labels
    Printer labels
    B-423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    i5100
    31,7×9,5 mm
    10000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - kr1,420.00
    kr1,420.00
    1 * 1 ROL
       kr1,420.00
  • BRDY018651
    Printer labels
    Printer labels
    B-423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    360X-Plus II
    25×12 mm
    10000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - kr1,680.00
    kr1,680.00
    1 * 1 ROL
       kr1,680.00
  • BRDY030104
    Printer labels
    Printer labels
    B-423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    i5100
    25×12 mm
    10000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - kr1,680.00
    kr1,680.00
    1 * 1 ROL
       kr1,680.00
  • BRDY030232
    Printer labels
    Printer labels
    B-423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    360X-Plus II
    27×9 mm
    10000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - kr1,680.00
    kr1,680.00
    1 * 1 ROL
       kr1,680.00
  • BRDY030508
    Printer labels
    Printer labels
    B-423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    360X-Plus II
    31×6 mm
    10000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - kr1,180.00
    kr1,180.00
    1 * 1 ROL
       kr1,180.00
  • BRDY030218
    Printer labels
    Printer labels
    B-423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    i5100
    34×6 mm
    10000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - kr1,290.00
    kr1,290.00
    1 * 1 ROL
       kr1,290.00
  • BRDY030510
    Printer labels
    Printer labels
    B-423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    i5100
    38×6 mm
    10000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - kr1,290.00
    kr1,290.00
    1 * 1 ROL
       kr1,290.00
  • BRDY030212
    Printer labels
    Printer labels
    B-423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    i5100
    38×12 mm
    10000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - kr1,980.00
    kr1,980.00
    1 * 1 ROL
       kr1,980.00
  • BRDY030127
    Printer labels
    Printer labels
    B-423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    360X-Plus II
    50×6 mm
    2500 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - kr564.00
    kr564.00
    1 * 1 ROL
       kr564.00
  • BRDY030239
    Printer labels
    Printer labels
    B-423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    360X-Plus II
    50×12 mm
    3000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - kr1,020.00
    kr1,020.00
    1 * 1 ROL
       kr1,020.00
  • BRDY030131
    Printer labels
    Printer labels
    B-423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    600X-Plus II
    50×25 mm
    3000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - kr1,530.00
    kr1,530.00
    1 * 1 ROL
       kr1,530.00
  • BRDY132414
    Printer labels
    Printer labels
    B-423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    gul
    600X-Plus II
    50×25 mm
    3000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - kr1,580.00
    kr1,580.00
    1 * 1 ROL
       kr1,580.00
  • BRDY062374
    Printer labels
    Printer labels
    B-423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    360X-Plus II
    63×5 mm
    3000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - kr1,540.00
    kr1,540.00
    1 * 1 ROL
       kr1,540.00
  • BRDY030118
    Printer labels
    Printer labels
    B-423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    i5100
    69×31 mm
    3000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - kr2,660.00
    kr2,660.00
    1 * 1 ROL
       kr2,660.00
  • BRDY030148
    Printer labels
    Printer labels
    B-423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    360X-Plus II
    69×44 mm
    1000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - kr6,060.00
    kr6,060.00
    1 * 1 ROL
       kr6,060.00
  • BRDY030134
    Printer labels
    Printer labels
    B-423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    360X-Plus II
    76×25 mm
    3000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - kr2,320.00
    kr2,320.00
    1 * 1 ROL
       kr2,320.00
  • BRDY030137
    Printer labels
    Printer labels
    B-423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    360X-Plus II
    76×50 mm
    1000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - kr1,550.00
    kr1,550.00
    1 * 1 ROL
       kr1,550.00
  • BRDY030151
    Printer labels
    Printer labels
    B-423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    i5100
    91×76 mm
    1 roll/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - kr2,600.00
    kr2,600.00
    1 * 1 ROL
       kr2,600.00
  • BRDY030245
    Printer labels
    Printer labels
    B-423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    360X-Plus II
    101×50 mm
    1000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - kr1,990.00
    kr1,990.00
    1 * 1 ROL
       kr1,990.00
  • BRDY030357
    Printer labels
    Printer labels
    B-423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    i7100
    50,8×10,16 mm
    10000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - kr2,300.00
    kr2,300.00
    1 * 1 ROL
       kr2,300.00
  • BRDY030117
    Printer labels
    Printer labels
    B-423
    Polyester
    Permanent akryl
    hvid
    i7100
    38.1×19.05 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - kr2,970.00
    kr2,970.00
    1 * 1 ROL
       kr2,970.00
  • BRDY018658
    Printer labels
    Printer labels
    B-423
    Polyester
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    hvid
    i7100
    25.4×6.35 mm
    10000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - kr1,210.00
    kr1,210.00
    1 * 1 ROL
       kr1,210.00
  • BRDY030106
    Printer labels
    Printer labels
    B-423
    Polyester
    Permanent akryl
    hvid
    i7100
    25.4×9.53 mm
    10000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - kr1,180.00
    kr1,180.00
    1 * 1 ROL
       kr1,180.00