ContactUsLinkComponent
Avantor® Alltima HP, HPLC Columns, C18-EPS, 3 µm
Avantor® Alltima HP, HPLC Columns, C18-EPS, 3 µm
Leverandør:  Avantor
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
undefined
Avantor® Alltima HP, HPLC Columns, C18-EPS, 3 µm
Leverandør:  Avantor
   Bæredygtige muligheder
Specifikationer
  • Catalog No:
  • HICH87706
  • HICH87703
  • HICH87704
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Kulstofbelastning:
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Surface area:
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • Miljøcertificering:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)