Pipette controller, MACROMAN™
Pipette controller, MACROMAN™, 1 - 100 ml
Katalog # GILSF110120
Leverandør: GILSON
Gå til:
Product Details & Documents
Pipette controller for all plastic and glass pipettes from 1 to 100 ml.
- Ergonomic handle featuring wide triggers for maximum comfort and stress-free pipetting
- Lithium-Ion battery enables a longer, vibration-free use with reduced charging time
- Increase precision by choosing your flow rate mode from slow drops to rapid dispensing
Specifikationer
- Kapacitet:1 - 100 ml
- Beskrivelse:Pipette controller, MACROMAN™
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Filter, 0,22 µm, standard (set of 10)Filter, 0,22 µm, standard (set of 10)GILSF107204Log ind for tilgængelighed1 * 10 Items - 827,31 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Pipette adaptor
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Lithium-ion battery
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Power supply
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Wall mount
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Filter, 0,45 µm, sterile (set of 10)Filter, 0,45 µm, sterile (set of 10)GILSF107207Log ind for tilgængelighed1 * 10 Items - 1.379,35 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Adjustable side stand
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Magnetic wall mount
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Filter, 0,22 µm, sterile (set of 10)Filter, 0,22 µm, sterile (set of 10)GILSF107205Log ind for tilgængelighed1 * 10 Items - 1.379,35 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Nosepiece
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Charging desk stand
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Filter, 0,45 µm, standard (set of 10)Filter, 0,45 µm, standard (set of 10)GILSF107206Log ind for tilgængelighed1 * 10 Items - 827,31 kr