Orders LinkContactUsLinkComponent
Rectangular cuvettes
Leverandør:   BIOCHROM
Rectangular cuvettes
Leverandør:  BIOCHROM
Certifikater
Rectangular cuvettes
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Højde
    Volumen
    Længde på lysvej
    Vinduesmateriale
    Tilgængelighed
    Price
  • SCLI80-2002-54
    Rectangular cell with lid
    Rectangular cell with lid
    45 mm
    200 µl
    1 mm
    UV-kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • SCLI80-2003-83
    Rectangular cell with lid
    Rectangular cell with lid
    45 mm
    200 µl
    1 mm
    Optisk glas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • SCLI80-2002-57
    Rectangular cell with lid
    Rectangular cell with lid
    45 mm
    1 ml
    5 mm
    UV-kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • SCLI80-2002-70
    Rectangular cell with stopper
    Rectangular cell with stopper
    48 mm
    2 ml
    10 mm
    UV-kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • SCLI80-2003-87
    Rectangular cell with lid
    Rectangular cell with lid
    45 mm
    2 ml
    10 mm
    Optisk glas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • SCLI80-2002-58
    Rectangular cell with lid
    Rectangular cell with lid
    45 mm
    2,5 ml
    10 mm
    UV-kvartsglas
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • SCLI80-2002-63
    Rectangular cell with lid
    Rectangular cell with lid
    45 mm
    10 ml
    50 mm
    UV-kvartsglas