Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision saccharometers
Precision saccharometers
Precision saccharometers
Precision saccharometers
Balling/ Brix precision saccharometers with red liquid filled thermometer.
Product Family Options
  • Beskrivelse
    Område
    Inddeling
    Kalibrerings temperatur
    Længde
  • Balling hydrometer
    –5 – +5 %
    0,1 %
    20 °C
    315 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr
    1.150,00 kr
    1 * 1 Items
       1.150,00 kr
  • Balling hydrometer
    0 – 10 %
    0,1 %
    20 °C
    315 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr
    1.150,00 kr
    1 * 1 Items
       1.150,00 kr
  • Balling hydrometer
    10 – 20 %
    0,1 %
    20 °C
    315 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr
    1.150,00 kr
    1 * 1 Items
       1.150,00 kr
  • Balling hydrometer
    20 – 30 %
    0,1 %
    20 °C
    315 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr
    1.150,00 kr
    1 * 1 Items
       1.150,00 kr
  • Balling hydrometer
    30 – 40 %
    0,1 %
    20 °C
    315 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr
    1.150,00 kr
    1 * 1 Items
       1.150,00 kr