Digital microscope, BA310 Digital
Digital microscope, Digital
Katalog # MOTI1100401200572
Leverandør: MOTIC
Gå til:
Product Details & Documents
These microscopes can be equipped with phase contrast, darkfield and polarising accessories.
- Multi-layer coated lenses for improved contrast even with weak staining
- Phase contrast available and darkfield is possible with a turret condenser
- Resistant stage with X/Y movement
Can be used in environmental, food, healthcare (dentists, veterinaries), research and educational (universities, colleges) applications.
Anbefalet software er Windows® 7 eller 10 og Mac OSX, USB 2.0.
Delivery information: Leveres med blåt filter sekskantet unbrakonøgle, immersion olie og støv dækker.
Specifikationer
- Model:Digital
- Beskrivelse:Digital microscope
- Seq:006
- Hoved:Siedentopf, 30° vinklet, 360° rotation
- Opløsning:2048×1536, white balance manually adjustable
- Objektiver:4×, 10×, 40× (fjeder), 100× (fjeder, olieimmersion)
- Belysning:LED (Köhler)
- Krydsbord:140×135 mm (movement: 76×50 mm)
- Okularer:WF 10×/20 mm
- Cat. No.:MOTI1100401200572
- Output:USB 2.0
- Kondensor:Abbe 1,25 N.A.
- Kamera:3,0 MP with data transfer of 480 MB per second
- Fokuseringssystem:Koaksial grov og finindstilling
- Software:Motic Images Plus 2.0
- Computerkrav:Windows® 7, 10 – Mac: OSX
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Mekanisk krydsbord
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Empty insertion plate
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Simple add on polariser
Produktinformation
- Katalog #SpændingEffektTilgængelighedPrice
- Ekstra pære
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Fasekontrast med 5 positioner (BF, DF, φ1, φ2, φ3)Fasekontrast med 5 positioner (BF, DF, φ1, φ2, φ3)630-1458Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 3.550,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- LED assembly for R2LED transmitted illuminationLED assembly for R2LED transmitted illumination630-1944Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 307,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- 3-Position Phase slider for Ph1, Ph2, BF3-Position Phase slider for Ph1, Ph2, BFMOTI1101001100531Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 669,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Phase slider Ph3 (100×)
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Aluminium box