Orders LinkContactUsLinkComponent
Chart recorder pens
Chart recorder pens
Kuglepenne, lang spids, røde, til brug med kortoptager REC-112
Catalog # 18-1004-23
Supplier:   Cytiva
Chart recorder pens
Catalog # 18-1004-23
Supplier:  Cytiva
Chart recorder pens
Kuglepenne, lang spids, røde, til brug med kortoptager REC-112
Price
1.730,00 kr
Log in for availability
1 * 5 Items
Product Details & Documents
Pens for use with paper chart recorders.
  • Response time of 0,2 s (2,55 to 97,5% FSD)
  • Fibre tip
Available in blue or red.
Specifications
  • Beskrivelse:
    Kuglepenne, lang spids, røde, til brug med kortoptager REC-112