ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Cogent Amide™
HPLC columns, Cogent Amide™
Supplier:  MICROSOLV
Certificates
undefined
HPLC columns, Cogent Amide™
Supplier:  MICROSOLV
Specifications
  • Catalog No:
  • 554-6296
  • 554-6295
  • 554-6294
  • 554-6304
  • 554-6323
  • 554-6322
  • 554-6321
  • 554-6320
  • 554-6309
  • 554-6331
  • 554-6330
  • 554-6301
  • 554-6328
  • 554-6300
  • 554-6299
  • 554-6306
  • 554-6325
  • 554-6305
  • Kulstofbelastning:
  • 2 - 3%
  • 2 - 3%
  • 2 - 3%
  • 2 - 3%
  • 2 - 3%
  • 2 - 3%
  • 2 - 3%
  • 2 - 3%
  • 2 - 3%
  • 2 - 3%
  • 2 - 3%
  • 2 - 3%
  • 2 - 3%
  • 2 - 3%
  • 2 - 3%
  • 2 - 3%
  • 2 - 3%
  • 2 - 3%
  • pH range:
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
  • Surface area:
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • Temperature limit:
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • USP code:
  • L68
  • L68
  • L68
  • L68
  • L68
  • L68
  • L68
  • L68
  • L68
  • L68
  • L68
  • L68
  • L68
  • L68
  • L68
  • L68
  • L68
  • L68