ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Cogent Bidentate C18™
HPLC columns, Cogent Bidentate C18™
Supplier:  MICROSOLV
Certificates
undefined
HPLC columns, Cogent Bidentate C18™
Supplier:  MICROSOLV
Specifications
  • Catalog No:
  • 554-6202
  • 554-6182
  • 554-6221
  • 554-6181
  • 554-6220
  • 554-6201
  • 554-6178
  • 554-6216
  • 554-6177
  • 554-6219
  • 554-6218
  • 554-6215
  • 554-6176
  • 554-6468
  • 554-6183
  • 554-6469
  • 554-6465
  • 554-6461
  • 554-6214
  • 554-6210
  • 554-6209
  • 554-6211
  • 554-6188
  • 554-6208
  • 554-6191
  • 554-6187
  • 554-6186
  • Kulstofbelastning:
  • 18 - 19
  • 18 - 19
  • 18 - 19
  • 18 - 19
  • 18 - 19
  • 18 - 19
  • 18 - 19
  • 18 - 19
  • 18 - 19
  • 18 - 19
  • 18 - 19
  • 18 - 19
  • 18 - 19
  • 20
  • 18 - 19
  • 20
  • 20
  • 20
  • 18 - 19
  • 18 - 19
  • 18 - 19
  • 18 - 19
  • 18 - 19
  • 18 - 19
  • 18 - 19
  • 18 - 19
  • 18 - 19
  • Endcapped:
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • Ingen
  • pH range:
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • Surface area:
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 340 m²/g
  • 390 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • Temperature limit:
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1