ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Cogent HPS™ C8
HPLC columns, Cogent HPS™ C8
Supplier:  MICROSOLV
Certificates
undefined
HPLC columns, Cogent HPS™ C8
Supplier:  MICROSOLV
Specifications
  • Catalog No:
  • MICS75008-SP50
  • MICS75008-SP100
  • MICS75008-P50
  • MICS75008-SP250
  • MICS75008-SP150
  • MICS75008-P100
  • MICS75008-15P
  • MICS75008-P250
  • MICS75008-25P
  • MICS75008-P150
  • MICS75008-15P-2
  • MICS75008-10P
  • MICS75008-10P-2
  • MICS75008-05P-2
  • Kulstofbelastning:
  • 11,5%
  • 11,5%
  • 11,5%
  • 11,5%
  • 11,5%
  • 11,5%
  • 11,5%
  • 11,5%
  • 11,5%
  • 11,5%
  • 11,5%
  • 11,5%
  • 11,5%
  • 11,5%
  • Endcapped:
  • Dobbelt
  • Dobbelt
  • Dobbelt
  • Dobbelt
  • Dobbelt
  • Dobbelt
  • Dobbelt
  • Dobbelt
  • Dobbelt
  • Dobbelt
  • Dobbelt
  • Dobbelt
  • Dobbelt
  • Dobbelt
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • Temperature limit:
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C