Finger atomiser
Finger atomizer, 100 ml, 18 mm
Catalog # RIXI8-2500-18-165E
Supplier: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Jump to:
Product Details & Documents
Finger atomizer made of polypropylene with 2 mm sealing.
- Luran clear cap 165 mm for R 250 stroke
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifications
- Gevind:18 mm
- Beskrivelse:Finger atomizer
- Til flasker:100 ml