Orders LinkContactUsLinkComponent
Spray gun
Spray gun, length 278 mm, 28 mm
  RIXI8-3201-28278BL
Spray gun
  RIXI8-3201-28278BL
Spray gun
Spray gun
Spray gun, length 278 mm, 28 mm
13,70 kr
1 * 1 Items
Spray gun made up of polypropylene.
 : *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
  • Gevind:
    28 mm
  • Beskrivelse:
    Spray gun, length 278 mm