Orders LinkContactUsLinkComponent
Process development columns, ToyoScreen® RoboColumn®
Leverandør:   TOSOH Bioscience
Process development columns, ToyoScreen® RoboColumn®
Leverandør:  TOSOH Bioscience
Certifikater
Process development columns, ToyoScreen® RoboColumn®
Process development columns, ToyoScreen® RoboColumn®
32 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Chromatographic columns pre-packed with TOYOPEARL ion exchange, mixed-mode, hydrophobic interaction or affinity media.
  • High throughput parallel chromatography
  • Automated screening of resins and parameters
  • Liquid flow in the columns is driven by positive pressure liquid displacement
These columns can be operated with a robotic liquid handling system, such as the Freedom EVO® from TECAN. This allows automated high-throughput, small-scale bio chromatographic separations of protein samples by running up to eight individual columns simultaneously.
 : Columns are supplied in a row of eight units pre-packed with the TOYOPEARL resin and sealed with two removable silicon cover seals for proper storage.
Product Family Options
Produktinformation
  • Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Kapacitet
    Tilgængelighed
    Price
  • AF-rProtein A-650F
    100 nm
    45 µm
    200 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 4.470,00 kr
    4.470,00 kr
    1 * 8 Items
       4.470,00 kr
  • AF-rProtein A-650F
    100 nm
    45 µm
    600 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 8.100,00 kr
    8.100,00 kr
    1 * 8 Items
       8.100,00 kr
  • AF-rProtein A HC-650F
    100 nm
    45 µm
    200 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 4.470,00 kr
    4.470,00 kr
    1 * 8 Items
       4.470,00 kr
  • AF-rProtein A HC-650F
    100 nm
    45 µm
    600 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 8.100,00 kr
    8.100,00 kr
    1 * 8 Items
       8.100,00 kr
  • Butyl-600M
    75 nm
    65 µm
    200 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 2.650,00 kr
    2.650,00 kr
    1 * 8 Items
       2.650,00 kr
  • Butyl-600M
    75 nm
    65 µm
    600 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 3.460,00 kr
    3.460,00 kr
    1 * 8 Items
       3.460,00 kr
  • GigaCap CM-650M
    100 nm
    75 µm
    200 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 2.550,00 kr
    2.550,00 kr
    1 * 8 Items
       2.550,00 kr
  • GigaCap CM-650M
    100 nm
    75 µm
    600 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 3.010,00 kr
    3.010,00 kr
    1 * 8 Items
       3.010,00 kr
  • GigaCap DEAE-650M
    100 nm
    75 µm
    200 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 2.550,00 kr
    2.550,00 kr
    1 * 8 Items
       2.550,00 kr
  • GigaCap DEAE-650M
    100 nm
    75 µm
    600 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 3.010,00 kr
    3.010,00 kr
    1 * 8 Items
       3.010,00 kr
  • GigaCap S-650S
    100 nm
    35 µm
    200 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 2.550,00 kr
    2.550,00 kr
    1 * 8 Items
       2.550,00 kr
  • GigaCap S-650S
    100 nm
    35 µm
    600 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 3.010,00 kr
    3.010,00 kr
    1 * 8 Items
       3.010,00 kr
  • GigaCap Q-650S
    100 nm
    75 µm
    200 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 2.550,00 kr
    2.550,00 kr
    1 * 8 Items
       2.550,00 kr
  • GigaCap Q-650S
    100 nm
    75 µm
    600 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 3.010,00 kr
    3.010,00 kr
    1 * 8 Items
       3.010,00 kr
  • GigaCap S-650M
    100 nm
    75 µm
    200 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 2.550,00 kr
    2.550,00 kr
    1 * 8 Items
       2.550,00 kr
  • GigaCap S-650M
    100 nm
    75 µm
    600 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 3.010,00 kr
    3.010,00 kr
    1 * 8 Items
       3.010,00 kr
  • GigaCap Q-650M
    100 nm
    75 µm
    200 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 2.550,00 kr
    2.550,00 kr
    1 * 8 Items
       2.550,00 kr
  • GigaCap Q-650M
    100 nm
    75 µm
    600 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 3.010,00 kr
    3.010,00 kr
    1 * 8 Items
       3.010,00 kr
  • HW-40F
    5 nm
    45 µm
    200 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 2.550,00 kr
    2.550,00 kr
    1 * 8 Items
       2.550,00 kr
  • HW-40F
    5 nm
    45 µm
    600 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 3.010,00 kr
    3.010,00 kr
    1 * 8 Items
       3.010,00 kr
  • MX-Trp-650M
    100 nm
    75 µm
    200 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 2.650,00 kr
    2.650,00 kr
    1 * 8 Items
       2.650,00 kr
  • MX-Trp-650M
    100 nm
    75 µm
    600 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 3.460,00 kr
    3.460,00 kr
    1 * 8 Items
       3.460,00 kr
  • NH2-750F
    100 nm
    45 µm
    200 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 2.550,00 kr
    2.550,00 kr
    1 * 8 Items
       2.550,00 kr
  • NH2-750F
    100 nm
    45 µm
    600 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 3.010,00 kr
    3.010,00 kr
    1 * 8 Items
       3.010,00 kr
  • Phenyl-600M
    75 nm
    65 µm
    200 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 2.650,00 kr
    2.650,00 kr
    1 * 8 Items
       2.650,00 kr
  • Phenyl-600M
    75 nm
    65 µm
    600 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 3.460,00 kr
    3.460,00 kr
    1 * 8 Items
       3.460,00 kr
  • Phenyl-650M
    100 nm
    65 µm
    200 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 2.650,00 kr
    2.650,00 kr
    1 * 8 Items
       2.650,00 kr
  • Phenyl-650M
    100 nm
    65 µm
    600 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 3.460,00 kr
    3.460,00 kr
    1 * 8 Items
       3.460,00 kr
  • PPG-600M
    75 nm
    65 µm
    200 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 2.650,00 kr
    2.650,00 kr
    1 * 8 Items
       2.650,00 kr
  • PPG-600M
    75 nm
    65 µm
    600 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 3.460,00 kr
    3.460,00 kr
    1 * 8 Items
       3.460,00 kr
  • Sulfate-650F
    100 nm
    45 µm
    200 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.600 µl
    1 * 1.600 µl - 2.550,00 kr
    2.550,00 kr
    1 * 1.600 µl
       2.550,00 kr
  • Sulfate-650F
    100 nm
    45 µm
    600 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4.800 µl
    1 * 4.800 µl - 3.010,00 kr
    3.010,00 kr
    1 * 4.800 µl
       3.010,00 kr