Orders LinkContactUsLinkComponent
Triethylammonium acetate buffer, BioUltra, volatile buffer, Fluka®
Triethylammonium acetate buffer, BioUltra, volatile buffer, Fluka®
Leverandør:  Honeywell Chemicals
Certifikater
Triethylammonium acetate buffer, BioUltra, volatile buffer, Fluka®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • Absorbance 260 nm: max. 0,03
  • Absorbance 280 nm: max. 0,03
Product Family Options
Produktinformation
  • Koncentration
    pH-værdi
    pH nøjagtighed
    Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 90357-100ML
    Triethylammonium acetate buffer
    Triethylammonium acetate buffer
    1,0 M in H₂O
    7,0
    ±0,1
    Glass bottle
    100 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 803,00 kr
    803,00 kr
    1 * 100 mL
       803,00 kr
  • 90357-500ML
    Triethylammonium acetate buffer
    Triethylammonium acetate buffer
    1,0 M in H₂O
    7,0
    ±0,1
    Glass bottle
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 2.930,00 kr
    2.930,00 kr
    1 * 500 mL
       2.930,00 kr