ContactUsLinkComponent
VWR® PerfectBlue Twin L, Dual Gel System
VWR® PerfectBlue Twin L, Dual Gel System
Leverandør:  VWR Collection
Certifikater
undefined
VWR® PerfectBlue Twin L, Dual Gel System
Leverandør:  VWR Collection
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 700-1205
  • 700-1080
  • Buffervolume, geltank:
  • ~1250 ml
  • ~1250 ml
  • Prøvekapacitet:
  • 10 − 50
  • 10 − 50
  • Enhed B×H×D:
  • 300×170×240 mm
  • 300×170×240 mm
Specifikationer
Combs