Orders LinkContactUsLinkComponent
Hexamethylenetetramin
50
Katalog # HACH187866
Brandfarlig
Irriterende
Leverandør:   Hach
Hexamethylenetetramin
Katalog # HACH187866
Leverandør:  Hach
CAS nummer:  100-97-0
Hexamethylenetetramin
Hexamethylenetetramin
50
CAS nummer:  100-97-0
Price
646,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 Items
Product Details & Documents
Synonymer:  Methenamin
  • CAS nummer:100-97-0
  • Formel:C₆H₁₂N₄
  • MDL nummer:MFCD00006895
  • Molecular Weight:140.19 g/mol
  • Merck Index:13,05994
  • Smeltende Pt:280 °C
  • Tæthed:1,33 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:250 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:202-905-8
  • FN:1328
  • ADR:4.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    50
Specifikationer