Orders LinkContactUsLinkComponent
Xanthin 98%
Xanthin 98%
Irriterende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Xanthin 98%
Certifikater
Xanthin 98%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  1H-Purine-2,6(3H,7H)-dione, 3,7-Dihydro-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxypurine
  • CAS nummer:69-89-6
  • Formel:C₅H₄N₄O₂
  • MDL nummer:MFCD00078453
  • Molecular Weight:152.11 g/mol
  • Merck Index:12,10193
  • Smeltende Pt:>300 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-718-6
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White to light yellow Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤1 % (105°C, 5 hrs)
  • Sulfated ash:
    ≤0.2 % (800°C)
  • HPLC:
    ≥97.5 %
  • TLC:
    Homogeneous
  • UV spectrophotometry:
    98 to 102 % (lambda max. 278 nm, pH 10)
  • Appearance of solution:
    (c=1, 1M NaOH) clear colorless to light yellow soln
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤10 ppm
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 408,00 kr
    408,00 kr
    1 * 5 g
       408,00 kr
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 1.360,00 kr
    1.360,00 kr
    1 * 25 g
       1.360,00 kr
  • Glass bottle
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 4.030,00 kr
    4.030,00 kr
    1 * 100 g
       4.030,00 kr