Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Order Entry
Log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
Denmark
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
ContactUsLinkComponent
Hjem
Hypoxanthin
Hypoxanthin, Millipore®
Hypoxanthin, Millipore®
4010CBC-25GM
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Hypoxanthin, Millipore®
4010CBC-25GM
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Pakning:
Glass bottle for solids
Pakn:
25 g
Seq:
3308
:
:
136.11 g/mol
:
13,04895
:
> 310 °C
:
200-697-3
:
68-94-0
:
C₅H₄N₄O
:
MFCD00005725