Orders LinkContactUsLinkComponent
Ethidiumbromid ≥98% (dry weight)
Ethidiumbromid ≥98% (dry weight)
Giftig
Sundhed
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Ethidiumbromid ≥98% (dry weight)
Certifikater
Ethidiumbromid ≥98% (dry weight)
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 1239-45-8 Molecular Formula: C21H20BrN3 Formula Weight: 394.32 Odour: Weak Melting Point: ca 261° dec. Beilstein Reference: 3642536 Merck Reference: 14,4731 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011724
Synonymer:  3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenantridiniumbromid
  • CAS nummer:1239-45-8
  • Formel:C₂₁H₂₀BrN₃
  • MDL nummer:MFCD00011724
  • Molecular Weight:394.31 g/mol
  • Merck Index:14,4731
  • Kogende Pt:72 °C (0,1 mmHg)
  • Smeltende Pt:∼ 261 °C (dec.)
  • Tæthed:1,01 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:<100 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:214-984-6
  • FN:2811
  • ADR:6.1,I
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 528,00 kr
    528,00 kr
    1 * 1 g
       528,00 kr
  • 5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 2.020,00 kr
    2.020,00 kr
    1 * 5 g
       2.020,00 kr