Orders LinkContactUsLinkComponent
Natrium L(+)-ascorbat
Natrium L(+)-ascorbat
Glass bottle for solids, 50 mg
Katalog # EDQMY0000039
Leverandør:   EDQM
Natrium L(+)-ascorbat
Katalog # EDQMY0000039
Leverandør:  EDQM
CAS nummer:  134-03-2
Natrium L(+)-ascorbat
Natrium L(+)-ascorbat
Glass bottle for solids, 50 mg
CAS nummer:  134-03-2
Price
1.920,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  L (+)-Ascorbinsyre natriumsalt
  • CAS nummer:134-03-2
  • Formel:C₆H₇NaO₆
  • MDL nummer:MFCD00082340
  • Molecular Weight:198.11 g/mol
  • Smeltende Pt:219 °C
  • Tæthed:1,799 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:205-126-1
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    50 mg