L (+)-Ascorbinsyre, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Om denne vare
Synonymer: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
- CAS nummer:50-81-7
- Formel:C₆H₈O₆
- MDL nummer:MFCD00064328
- Molecular Weight:176.13 g/mol
- Merck Index:13,00837
- Kogende Pt:553 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:190…192 °C
- Tæthed:1,694 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-066-2
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
- CAS nummer:50-81-7
- Formel:C₆H₈O₆
- MDL nummer:MFCD00064328
- Molecular Weight:176.13 g/mol
- Merck Index:13,00837
- Kogende Pt:553 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:190…192 °C
- Tæthed:1,694 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-066-2
Documents
Certifikater
Søg efter partinummer1L Plastic bottle for solids DIN 60 UN (ZPACK13251000) 250 ml Plastic bottle for solids DIN 60 (ZPACK13250250)
Emballageoplysninger
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
- Identification:Passes test