Orders LinkContactUsLinkComponent
L (+)-Ascorbinsyre
L (+)-Ascorbinsyre
100
Katalog # HACH1457799
Leverandør:   Hach
L (+)-Ascorbinsyre
Katalog # HACH1457799
Leverandør:  Hach
CAS nummer:  50-81-7
L (+)-Ascorbinsyre
L (+)-Ascorbinsyre
100
CAS nummer:  50-81-7
Price
393,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Synonymer:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • CAS nummer:50-81-7
  • Formel:C₆H₈O₆
  • MDL nummer:MFCD00064328
  • Molecular Weight:176.13 g/mol
  • Merck Index:13,00837
  • Kogende Pt:553 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:190…192 °C
  • Tæthed:1,694 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-066-2
  • NÅ:exempt
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    100