Span® 80, Supelco®
Leverandør: Merck
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: Arlacel 80, Sorbitan monooleate
- CAS nummer:1338-43-8
- Formel:C₂₄H₄₄O₆
- MDL nummer:MFCD00080948
- Molecular Weight:428.61 g/mol
- Tæthed:1 g/cm³ (20 °C)
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:215-665-4
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: Arlacel 80, Sorbitan monooleate
- CAS nummer:1338-43-8
- Formel:C₂₄H₄₄O₆
- MDL nummer:MFCD00080948
- Molecular Weight:428.61 g/mol
- Tæthed:1 g/cm³ (20 °C)
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:215-665-4
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerProduct Family Options