Orders LinkContactUsLinkComponent
Span® 80, Supelco®
Span® 80, Supelco®
Glass bottle, 50 mL
Katalog # 09569-50ML
Leverandør:   Merck
Span® 80, Supelco®
Katalog # 09569-50ML
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  1338-43-8
Span® 80, Supelco®
Span® 80, Supelco®
Glass bottle, 50 mL
CAS nummer:  1338-43-8
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Arlacel 80, Sorbitan monooleate
  • CAS nummer:1338-43-8
  • Formel:C₂₄H₄₄O₆
  • MDL nummer:MFCD00080948
  • Molecular Weight:428.61 g/mol
  • Tæthed:1 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:215-665-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    50 mL
Specifikationer