Paraffin voks blandet med syntetiske polymere, Størkningspunkt: 50-54°C, Surgipath® Paraplast Xtra
Catalog # LEIC39603002
Supplier: LEICA MICROSYSTEMS
CAS Number:
Specifications
- Pakn:8 kg
- Seq:4138
- Pk Info:8× 1 kg
Specifications
About this item
:
:1
CAS Number:8002-74-2
:8012-95-1