Orders LinkContactUsLinkComponent
Zinkchlorid
Zinkchlorid
Ætsende
Irriterende
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Zinkchlorid
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
  • CAS nummer:7646-85-7
  • Formel:ZnCl₂
  • MDL nummer:MFCD00011295
  • Molecular Weight:136.3 g/mol
  • Merck Index:13,10185
  • Kogende Pt:732 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:283 °C
  • Tæthed:2,91 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-592-0
  • FN:2331
  • ADR:8,III
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 10 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg
    Specifikationer:
    Marketsource