Zinkchlorid ≥97%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Om denne vare
Synonymer: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
- CAS nummer:7646-85-7
- Formel:ZnCl₂
- MDL nummer:MFCD00011295
- Molecular Weight:136.3 g/mol
- Merck Index:13,10185
- Kogende Pt:732 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:283 °C
- Tæthed:2,91 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:231-592-0
- FN:2331
- ADR:8,III
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
- CAS nummer:7646-85-7
- Formel:ZnCl₂
- MDL nummer:MFCD00011295
- Molecular Weight:136.3 g/mol
- Merck Index:13,10185
- Kogende Pt:732 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:283 °C
- Tæthed:2,91 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:231-592-0
- FN:2331
- ADR:8,III
Documents
Certifikater
Søg efter partinummer1L Plastic bottle for solids DIN 60 UN (ZPACK13251000) 5L Plastic bucket UN Z (ZPACK13247005)
Emballageoplysninger
29126_ZINC CHLORIDE_BSE_REV0
BSE/TSE-certifikater
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
- Assay:Min. 97 %
- Fe (Iron):Max. 20 ppm
- Pb (Lead):Max. 20 ppm