Ninhydrin
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
- CAS nummer:485-47-2
- Formel:C₉H₆O₄
- MDL nummer:MFCD00003791
- Molecular Weight:178.14 g/mol
- Merck Index:13,06582
- Kogende Pt:351 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:250…258 °C
- Tæthed:0,862 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:207-618-1
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
- CAS nummer:485-47-2
- Formel:C₉H₆O₄
- MDL nummer:MFCD00003791
- Molecular Weight:178.14 g/mol
- Merck Index:13,06582
- Kogende Pt:351 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:250…258 °C
- Tæthed:0,862 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:207-618-1