Orders LinkContactUsLinkComponent
Ninhydrin ACS
Irriterende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Ninhydrin ACS
Certifikater
Ninhydrin ACS
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
  • CAS nummer:485-47-2
  • Formel:C₉H₆O₄
  • MDL nummer:MFCD00003791
  • Molecular Weight:178.14 g/mol
  • Merck Index:13,06582
  • Kogende Pt:351 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:250 °C (dec.)
  • Tæthed:0,862 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:207-618-1
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White to light brown Crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    Passes test
  • Solubility:
    Passes test
  • Identification:
    Passes test
  • Sensitivity:
    (to amino acids) Passes test
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 412,00 kr
    412,00 kr
    1 * 10 g
       412,00 kr
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 790,00 kr
    790,00 kr
    1 * 25 g
       790,00 kr
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 2.040,00 kr
    2.040,00 kr
    1 * 100 g
       2.040,00 kr
  • Glass bottle
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 13.170,00 kr
    13.170,00 kr
    1 * 1 kg
       13.170,00 kr