Orders LinkContactUsLinkComponent
1-Benzylimidazol
1-Benzylimidazol
Leverandør:   Cayman Chemical
1-Benzylimidazol
Leverandør:  Cayman Chemical
Certifikater
1-Benzylimidazol
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  1-Benzyl-1H-imidazole
  • CAS nummer:4238-71-5
  • Formel:C₁₀H₁₀N₂
  • MDL nummer:MFCD00005296
  • Molecular Weight:158.2 g/mol
  • Kogende Pt:310 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:72 °C
  • Tæthed:1,22 g/cm³ (25 °C)
  • EINECS:224-200-4
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 447,00 kr
    447,00 kr
    1 * 5 g
       447,00 kr
  • 10 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 695,00 kr
    695,00 kr
    1 * 10 g
       695,00 kr
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 1.280,00 kr
    1.280,00 kr
    1 * 25 g
       1.280,00 kr