Accessories for REVOLVE
Leverandør: DISCOVER ECHO
Om denne vare
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- ECHLESZS4000
- ECHLHLDR0001
- ECHLHLDR0002
- ECHLHLDR0005
- ECHLHLDR0004
- ECHLHLDR0003
- ECHLHLDR0006
- ECHLHLDR0007
- ECHLJOIL0001
- Kontrastteknik:
- Lysfelt og fasekontrast
- Lysfelt og fasekontrast
- Lysfelt og fasekontrast
- Lysfelt og fasekontrast
- Lysfelt og fasekontrast
- Lysfelt og fasekontrast
- Lysfelt og fasekontrast
- Kamera:
- 74 MP colour
- 75 MP colour
- 78 MP colour
- 77 MP colour
- 76 MP colour
- 79 MP colour
- 80 MP colour
- Sensor:
- CMOS
- CMOS
- CMOS
- CMOS
- CMOS
- CMOS
- CMOS
- Display:
- 12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)
- 12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)
- 12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)
- 12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)
- 12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)
- 12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)
- 12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)
- Output:
- USB
- USB
- USB
- USB
- USB
- USB
- USB
- Elektriske specifikationer:
- 162 - 240 VA (50/60 Hz)
- 163 - 240 VA (50/60 Hz)
- 166 - 240 VA (50/60 Hz)
- 165 - 240 VA (50/60 Hz)
- 164 - 240 VA (50/60 Hz)
- 167 - 240 VA (50/60 Hz)
- 168 - 240 VA (50/60 Hz)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- TilgængelighedPrice
- ECHLESZS4000Z-Stack Software Module for the Revolve 3M and 4M MicroscopeSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.ECHLESZS4000KontrastteknikKameraSensorDisplayOutputElektriske specifikationer - ECHLHLDR0001Stage insert, universalSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.ECHLHLDR0001KontrastteknikLysfelt og fasekontrastKamera74 MP colourSensorCMOSDisplay12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)OutputUSBElektriske specifikationer162 - 240 VA (50/60 Hz) - ECHLHLDR0002Stage insert, glass slidesSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.ECHLHLDR0002KontrastteknikLysfelt og fasekontrastKamera75 MP colourSensorCMOSDisplay12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)OutputUSBElektriske specifikationer163 - 240 VA (50/60 Hz) - ECHLHLDR0005Stage insert, petri dish, 100 mmSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.ECHLHLDR0005KontrastteknikLysfelt og fasekontrastKamera78 MP colourSensorCMOSDisplay12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)OutputUSBElektriske specifikationer166 - 240 VA (50/60 Hz) - ECHLHLDR0004Stage insert, petri dish, 60 mmSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.ECHLHLDR0004KontrastteknikLysfelt og fasekontrastKamera77 MP colourSensorCMOSDisplay12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)OutputUSBElektriske specifikationer165 - 240 VA (50/60 Hz) - ECHLHLDR0003Stage insert, petri dish, 35 mmSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.ECHLHLDR0003KontrastteknikLysfelt og fasekontrastKamera76 MP colourSensorCMOSDisplay12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)OutputUSBElektriske specifikationer164 - 240 VA (50/60 Hz) - ECHLHLDR0006Stage insert, HemocytometerSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.ECHLHLDR0006KontrastteknikLysfelt og fasekontrastKamera79 MP colourSensorCMOSDisplay12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)OutputUSBElektriske specifikationer167 - 240 VA (50/60 Hz) - ECHLHLDR0007Stage insertSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.ECHLHLDR0007KontrastteknikLysfelt og fasekontrastKamera80 MP colourSensorCMOSDisplay12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)OutputUSBElektriske specifikationer168 - 240 VA (50/60 Hz) - ECHLJOIL0001Immersion oil, 8 mlSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.ECHLJOIL0001KontrastteknikKameraSensorDisplayOutputElektriske specifikationer