Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Order Entry
Log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
Denmark
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
ContactUsLinkComponent
Hjem
Ammonium sulphate
Ammoniumsulfat, Millipore®
Ammoniumsulfat, Millipore®
Ammoniumsulfat, Millipore®
168356-1
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Ammoniumsulfat, Millipore®
168356-1
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Pakn:
1 kg
Seq:
4024
:
:
132.14 g/mol
:
13,00559
:
336…339 °C
:
1,78 g/cm³ (20 °C)
:
Stue temperatur
:
231-984-1
:
01-2119455044-46
:
7783-20-2
:
(NH₄)₂SO₄
:
MFCD00003391