Ammoniumchlorid ≥98%, TECHNICAL
Plastic bucket, 5 kg
Leverandør: VWR Chemicals
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Ammonium muriate, Salmiac
- CAS nummer:12125-02-9
- Formel:NH₄Cl
- MDL nummer:MFCD00011420
- Molecular Weight:53.49 g/mol
- Merck Index:13,00510
- Smeltende Pt:335 °C
- Tæthed:1,5256 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:235-186-4
- NÅ:01-2119487950-27
Documents
Certifikater
Søg efter partinummer21224_AMMONIUM CHLORIDE CRYSTALLIZED_BSE_REV0.pdf
BSE/TSE Certificates
5L Plastic bucket UN Z (ZPACK13247005)
Packaging Information
spec_VWRC21224.368
Product specification
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Assay:Min. 98 %
Specifikationer
- Pakning:Plastic bucket
- Pakn:5 kg