Triphenylphosphin
1
Katalog # CAYM705018-1
Leverandør: Cayman Chemical
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:603-35-0
- Formel:C₁₈H₁₅P
- MDL nummer:MFCD00003043
- Molecular Weight:262.29 g/mol
- Merck Index:12,09873
- Kogende Pt:377 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:79 °C
- Tæthed:1,194 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:180 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:210-036-0
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:1