Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetylthiocholiniodid
Acetylthiocholiniodid
Giftig
Marketsource
Leverandør:   Serva
Acetylthiocholiniodid
Leverandør:  Serva
Marketsource
Certifikater
Acetylthiocholiniodid
Acetylthiocholiniodid
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  (2-Mercaptoethyl)trimethylammonium iodide acetate, 2-(Acetylthio)-N,N,N-trimethylethan-1-aminium iodide, S-Acetylthiocholine iodide
  • CAS nummer:1866-15-5
  • Formel:H₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
  • MDL nummer:MFCD00011819
  • Molecular Weight:289.18 g/mol
  • Smeltende Pt:204 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:217-474-1
  • FN:2811
  • ADR:6.1,III
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 224,03 kr
    224,03 kr
    1 * 1 g
       224,03 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 612,35 kr
    612,35 kr
    1 * 5 g
       612,35 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifikationer:
    Marketsource