Orders LinkContactUsLinkComponent
(2-Hydroxyethyl)trimethylammoniumchlorid
(2-Hydroxyethyl)trimethylammoniumchlorid
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # A0785.1000
Leverandør:   PanReac AppliChem
(2-Hydroxyethyl)trimethylammoniumchlorid
Katalog # A0785.1000
Leverandør:  PanReac AppliChem
CAS nummer:  67-48-1
(2-Hydroxyethyl)trimethylammoniumchlorid
(2-Hydroxyethyl)trimethylammoniumchlorid
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS nummer:  67-48-1
Price
1.650,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
  • CAS nummer:67-48-1
  • Formel:HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
  • MDL nummer:MFCD00011721
  • Molecular Weight:139.62 g/mol
  • Merck Index:13,02226
  • Smeltende Pt:244…247 °C
  • Tæthed:∼1,205 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-655-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg
Specifikationer