(2-Hydroxyethyl)trimethylammoniumchlorid
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # A0785.1000
Leverandør: PanReac AppliChem
(2-Hydroxyethyl)trimethylammoniumchlorid
Katalog # A0785.1000
Leverandør: PanReac AppliChem
CAS nummer: 67-48-1
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
- CAS nummer:67-48-1
- Formel:HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
- MDL nummer:MFCD00011721
- Molecular Weight:139.62 g/mol
- Merck Index:13,02226
- Smeltende Pt:244…247 °C
- Tæthed:∼1,205 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-655-4
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:1 kg