Orders LinkContactUsLinkComponent
Cetrimoniumbromid
Cetrimoniumbromid
Sundhed
Irriterende
Ætsende
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Serva
Cetrimoniumbromid
Leverandør:  Serva
Marketsource
Certifikater
Cetrimoniumbromid
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Hexadecyltrimethylammonium bromide, CTAB, (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethylhexadecan-1-aminium bromide
  • CAS nummer:57-09-0
  • Formel:CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
  • MDL nummer:MFCD00011772
  • Molecular Weight:364.45 g/mol
  • Merck Index:13,02034
  • Smeltende Pt:237…243 °C
  • Flash Pt:244 °C (closed cup)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-311-3
  • FN:3077
  • ADR:9,III
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - kr224.03
    kr224.03
    1 * 100 g
       kr224.03
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - kr806.50
    kr806.50
    1 * 500 g
       kr806.50
    Specifikationer:
    Marketsource