Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapters for universal centrifuges
Adapters for universal centrifuges
Leverandør:   Simport Scientific
Adapters for universal centrifuges
Leverandør:  Simport Scientific
Certifikater
Adapters for universal centrifuges
Adapters for universal centrifuges
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These universal centrifuge adapters are made of acetal plastic.
  • Reusable and freezable (–90 °C)
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • SIMPT330AD15
    Adapters for 15 ml rotor bores or adapters
    Adapters for 15 ml rotor bores or adapters
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items
  • SIMPT330AD50
    Adapters for 50 ml rotor bores or adapters
    Adapters for 50 ml rotor bores or adapters
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items