Orders LinkContactUsLinkComponent
CapLock™ clips
Leverandør:   Simport Scientific
CapLock™ clips
Leverandør:  Simport Scientific
Certifikater
CapLock™ clips
CapLock™ clips
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These CapLock™ clips are made of PE. They provide extra security against inadvertent cap openings on critical samples or during incubation above 80 °C.
  • Ideal for shipping samples
  • Suitable for 5 ml tubes with snap cap
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • SIMPT330-75CLB
    CapLock™ clip
    CapLock™ clip
    blå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 369,00 kr
    369,00 kr
    1 * 100 Items
       369,00 kr
  • SIMPT330-75CLG
    CapLock™ clip
    CapLock™ clip
    grøn
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 369,00 kr
    369,00 kr
    1 * 100 Items
       369,00 kr
  • SIMPT330-75CLR
    CapLock™ clip
    CapLock™ clip
    rød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 369,00 kr
    369,00 kr
    1 * 100 Items
       369,00 kr
  • SIMPT330-75CLW
    CapLock™ clip
    CapLock™ clip
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 369,00 kr
    369,00 kr
    1 * 100 Items
       369,00 kr
  • SIMPT330-75CLY
    CapLock™ clip
    CapLock™ clip
    gul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 369,00 kr
    369,00 kr
    1 * 100 Items
       369,00 kr