Orders LinkContactUsLinkComponent
Calciumhydroxid
Calciumhydroxid
Ætsende
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Calciumhydroxid
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Slaked lime, Calcium dihydroxide
  • CAS nummer:1305-62-0
  • Formel:Ca(OH)₂
  • MDL nummer:MFCD00010901
  • Molecular Weight:74.09 g/mol
  • Merck Index:13,01675
  • Smeltende Pt:550 °C
  • Tæthed:2,24 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:215-137-3
  • FN:3262
  • ADR:8,III
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    2,5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 10 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - 507,19 kr
    507,19 kr
    1 * 10 kg
       507,19 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 50 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 kg
    1 * 50 kg
    Specifikationer:
    Marketsource