Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammoniumhydrogendifluorid
Ammoniumhydrogendifluorid
Plastic bottle, 5 kg
Katalog # 1.01160.5000
Giftig
Ætsende
Leverandør:   Merck
Ammoniumhydrogendifluorid
Katalog # 1.01160.5000
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  1341-49-7
Ammoniumhydrogendifluorid
Plastic bottle, 5 kg
CAS nummer:  1341-49-7
Price
1.560,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Ammonium bifluoride, Ammonium hydrogen fluoride
  • CAS nummer:1341-49-7
  • Formel:NH₄HF₂
  • MDL nummer:MFCD00012018
  • Molecular Weight:57.04 g/mol
  • Merck Index:13,00498
  • Smeltende Pt:127 °C
  • Tæthed:0,8 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:215-676-4
  • FN:1727
  • ADR:8,II
Documents
Certifikater
Søg efter partinummer
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    5 kg
Specifikationer