Orders LinkContactUsLinkComponent
Kaliumhydrogensulfat
Kaliumhydrogensulfat
Ætsende
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Kaliumhydrogensulfat
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
Kaliumhydrogensulfat
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Potassium bisulphate
  • CAS nummer:7646-93-7
  • Formel:KHSO₄
  • MDL nummer:MFCD00011404
  • Molecular Weight:136.17 g/mol
  • Merck Index:13,07695
  • Smeltende Pt:214 °C
  • Tæthed:2,32 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-594-1
  • FN:2509
  • ADR:8,II
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 212,83 kr
    212,83 kr
    1 * 500 g
       212,83 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 369,65 kr
    369,65 kr
    1 * 1 kg
       369,65 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    2,5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 746,02 kr
    746,02 kr
    1 * 2,5 kg
       746,02 kr
    Specifikationer:
    Marketsource