Natriumsulfat
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
- CAS nummer:7757-82-6
- Formel:Na₂SO₄
- MDL nummer:MFCD00003504
- Molecular Weight:142.04 g/mol
- Merck Index:12,08829
- Kogende Pt:1429 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:888 °C
- Tæthed:2,7 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:231-820-9
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
- CAS nummer:7757-82-6
- Formel:Na₂SO₄
- MDL nummer:MFCD00003504
- Molecular Weight:142.04 g/mol
- Merck Index:12,08829
- Kogende Pt:1429 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:888 °C
- Tæthed:2,7 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:231-820-9
Product Family Options
Produktinformation
- PakningPaknTilgængelighedPrice
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource