Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriummetaphosphat
Natriummetaphosphat
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Natriummetaphosphat
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
Natriummetaphosphat
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:10361-03-2
  • Formel:NaPO₃
  • Molecular Weight:101.96 g/mol
  • Smeltende Pt:625 °C
  • Tæthed:2,54 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 2.54 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:233-782-9
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg
    Specifikationer:
    Marketsource