Natriumhydroxid
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: Caustic soda
- CAS nummer:1310-73-2
- Formel:NaOH
- MDL nummer:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- Merck Index:14,08627
- Kogende Pt:1390 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:323 °C
- Tæthed:2,13 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:215-185-5
- FN:1823
- ADR:8,II
- NÅ:01-2119457892-27
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: Caustic soda
- CAS nummer:1310-73-2
- Formel:NaOH
- MDL nummer:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- Merck Index:14,08627
- Kogende Pt:1390 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:323 °C
- Tæthed:2,13 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:215-185-5
- FN:1823
- ADR:8,II
- NÅ:01-2119457892-27