Orders LinkContactUsLinkComponent
Kaliumhydroxid
1
  CAYM460105-1
Kaliumhydroxid
  CAYM460105-1
 :  1310-58-3
Kaliumhydroxid
1
 :  1310-58-3
155,00 kr
1 * 1 Items
 :  Potash caustic, Caustic potash
  •  :1310-58-3
  •  :KOH
  •  :MFCD00003553
  •  :56.11 g/mol
  •  :12,07806
  •  :1320 °C (1013 hPa)
  •  :360 °C
  •  :2,04 g/cm³ (20 °C)
  •  :Stue temperatur
  •  :215-181-3
  •  :1813
  •  :8,II
  •  :01-2119487136-33
  • Pakn:
    1