Orders LinkContactUsLinkComponent
Kaliumdichromat
Kaliumdichromat
Oxiderende
Giftig
Ætsende
Sundhed
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Kaliumdichromat
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:7778-50-9
  • Formel:K₂Cr₂O₇
  • MDL nummer:MFCD00011367
  • Molecular Weight:294.18 g/mol
  • Merck Index:12,07790
  • Kogende Pt:500 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:398 °C
  • Tæthed:2,67 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-906-6
  • FN:3087
  • ADR:5.1,II
  • NÅ:01-2119454792-32
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 888,65 kr
    888,65 kr
    1 * 500 g
       888,65 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 1.635,41 kr
    1.635,41 kr
    1 * 1 kg
       1.635,41 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource